Tisk…
Sodium chlorofluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3376-1G PC3376-5G
APOSPC3376-1GEA 2070 CZK
APOSPC3376-1G APOSPC3376-5G
Sodium chlorofluoroacetate 98%
Sodium chlorofluoroacetate
Vzorec: C₂HClFNaO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861160
CAS číslo: 70395-35-6