Tisk…
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3371-25G PC3371-5G
APOSPC3371-25GEA 19080 CZK
APOSPC3371-25G APOSPC3371-5G
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Vzorec: C₄F₉KO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155953
CAS číslo: 117205-07-9