Tisk…
3'-Fluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
PC3370-100G PC3370-25G PC3370-1G PC3370-5G PC3370-10G
APOSPC3370-100GEA 3770 CZK
APOSPC3370-100G APOSPC3370-25G APOSPC3370-1G APOSPC3370-5G APOSPC3370-10G
3'-Fluoroacetophenone 97%
3'-Fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO
Bod varu: 81 °C/9mmHg
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000338
CAS číslo: 455-36-7
EINECS: 207-245-4