Tisk…
3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3369-1G PC3369-5G PC3369-10G PC3369-25G
APOSPC3369-1GEA 622 CZK
APOSPC3369-1G APOSPC3369-5G APOSPC3369-10G APOSPC3369-25G
3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
3-Fluoro-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃FN₂O₂
Bod tání: 30…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114127
CAS číslo: 54231-35-5