Tisk…
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dichlorofluorobenzene
PC3368-25G PC3368-5G
APOSPC3368-25GEA 2200 CZK
APOSPC3368-25G APOSPC3368-5G
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 96%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃Cl₂F
Bod varu: 80 °C/22mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060647
CAS číslo: 36556-50-0