Tisk…
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3366-250MG PC3366-1G PC3366-5G
APOSPC3366-250MGEA 622 CZK
APOSPC3366-250MG APOSPC3366-1G APOSPC3366-5G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec: C₁₀H₈F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236306
CAS číslo: 237761-78-3