Tisk…
2'-Fluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
PC3360-100G PC3360-25G PC3360-500G
APOSPC3360-100GEA 1120 CZK
APOSPC3360-100G APOSPC3360-25G APOSPC3360-500G
2'-Fluoroacetophenone 97%
2'-Fluoroacetophenone
Reaction of o-fluoroketones with guanidine carbonate affords 2-amino-4-alkyl- & 2- amino-4-arylquinazolines.
Vzorec: C₈H₇FO
Bod varu: 187…189 °C
Hustota: 1,137 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000320
CAS číslo: 445-27-2
EINECS: 207-156-0