Tisk…
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3357-1G PC3357-5G
APOSPC3357-1GEA 2070 CZK
APOSPC3357-1G APOSPC3357-5G
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)pyrrolidine
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₂FNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00783756
CAS číslo: 157187-14-9