2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC3355-1G
PC3355-25G
PC3355-5G
APOSPC3355-1GEA
622
CZK
APOSPC3355-1G
APOSPC3355-25G
APOSPC3355-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₅BrClF₃ MW: 273.48 Bod varu: 80 °C/3mmHg Bod tání: 51 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236216 CAS číslo: 237761-77-2 UN: 3265 ADR: 8 II |