4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-2-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
PC3354-1G
PC3354-5G
APOSPC3354-1GEA
2690
CZK
APOSPC3354-1G
APOSPC3354-5G
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide 98%
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide
Vzorec:
C₉H₉BrFNO MW: 246,0763 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09878360 CAS číslo: 749927-80-8 |