Tisk…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3352-25G
APOSPC3352-25GEA 2530 CZK
APOSPC3352-25G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂BrClF₃N
Bod tání: 28…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878432
CAS číslo: 71701-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III