Tisk…
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3349-100G PC3349-25G PC3349-5G
APOSPC3349-100GEA 5720 CZK
APOSPC3349-100G APOSPC3349-25G APOSPC3349-5G
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO₂S
Bod tání: 41…44 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094221
CAS číslo: 351003-49-1
UN: 3261
ADR: 8,II