Tisk…
Perfluorohexene-2 80%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3343-5G PC3343-1G
APOSPC3343-5GEA 7940 CZK
APOSPC3343-5G APOSPC3343-1G
Perfluorohexene-2 80%
Perfluorohexene-2
Vzorec: C₆F₁₂
MW: 300.05 g/mol
Bod varu: 48…49 °C
Hustota: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00443180
CAS číslo: 1584-00-5