Tisk…

Perfluoro-1-hexene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3341-1G PC3341-5G
APOSPC3341-1GEA 3110 CZK
APOSPC3341-1G APOSPC3341-5G
Perfluoro-1-hexene
Perfluoro-1-hexene
Vzorec: C₆F₁₂
MW: 300,05 g/mol
Bod varu: 57 °C
Hustota: 1,3525 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038339
CAS číslo: 755-25-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR