Tisk…
4'-Fluoroacetanilide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoroacetanilide, N-(4-Fluorophenyl)acetamide
PC3340-25G
APOSPC3340-25GEA 1330 CZK
APOSPC3340-25G
4'-Fluoroacetanilide 98%
4'-Fluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Bod tání: 151…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016335
CAS číslo: 351-83-7
EINECS: 206-515-9