Tisk…
4,6-Difluoropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3333-5G
APOSPC3333-5GEA 2570 CZK
APOSPC3333-5G
4,6-Difluoropyrimidine 95%
4,6-Difluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₂F₂N₂
MW: 116,0689 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412223
CAS číslo: 2802-62-2
UN: 1993
ADR: 3,III