Perfluorooctene-2
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3332-1G
PC3332-25G
PC3332-5G
APOSPC3332-1GEA
4570
CZK
APOSPC3332-1G
APOSPC3332-25G
APOSPC3332-5G
Perfluorooctene-2
Perfluorooctene-2
Vzorec:
C₈F₁₆ MW: 400,07 g/mol Bod varu: 95…96 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04038344 CAS číslo: 65500-50-7 |