Tisk…
PTFE
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Polytetrafluoroethylene, Teflon
PC3329-5KG PC3329-5G
APOSPC3329-5KGEA 0 CZK
APOSPC3329-5KG APOSPC3329-5G
PTFE
PTFE
60 wt % dispersion in water; 0.05-0.5 micron particles.
Vzorec: (CF₂CF₂)n
Hustota: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084455
CAS číslo: 9002-84-0