Tisk…
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3328-10G PC3328-50G PC3328-5G
APOSPC3328-10GEA 953 CZK
APOSPC3328-10G APOSPC3328-50G APOSPC3328-5G
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄ClF₃O
Bod varu: 140 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00276971
CAS číslo: 772-49-6