Tisk…
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3321-1G PC3321-250MG
APOSPC3321-1GEA 2900 CZK
APOSPC3321-1G APOSPC3321-250MG
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Bod varu: 100 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00101568
CAS číslo: 175204-82-7