Tisk…
2'-Fluoroacetanilide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3320-100G
APOSPC3320-100GEA 4960 CZK
APOSPC3320-100G
2'-Fluoroacetanilide 98%
2'-Fluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Bod varu: 140…142 °C/14mmHg
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000315
CAS číslo: 399-31-5