Tris(perfluorobutyl)amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
PC3312C-100G
PC3312C-1KG
PC3312C-250G
APOSPC3312C-100GEA
5160
CZK
APOSPC3312C-100G
APOSPC3312C-1KG
APOSPC3312C-250G
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Vzorec:
C₁₂F₂₇N Bod varu: 178 °C Bod tání: –52 °C Hustota: 1,88 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000436 CAS číslo: 311-89-7 EINECS: 206-223-1 |