Tisk…
Perfluoro-compound FC-40™
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: FluorinertR(FC-40)
PC3312-1KG PC3312-250G
APOSPC3312-1KGEA 18720 CZK
APOSPC3312-1KG APOSPC3312-250G
Perfluoro-compound FC-40™
Perfluoro-compound FC-40™
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Vzorec: C₂₁F₄₈N₂
Bod varu: 155 °C
Bod tání: –57 °C
Hustota: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632188
CAS číslo: 51142-49-5