Tisk…
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3311-5G PC3311-1G
APOSPC3311-5GEA 11540 CZK
APOSPC3311-5G APOSPC3311-1G
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene
Vzorec: C₁₂H₅F₁₂IO₂
Bod varu: 80…81 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038221
CAS číslo: 53173-72-1