Tisk…
Iron(II) fluoride, anhydrous 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ferrous fluoride, Iron difluoride
PC3300-25G PC3300-5G
APOSPC3300-25GEA 10090 CZK
APOSPC3300-25G APOSPC3300-5G
Iron(II) fluoride, anhydrous 99%
Iron(II) fluoride
Vzorec: F₂Fe
MW: 93.84
Bod varu: 1100
Bod tání: >1000 °C
Hustota: 4.09 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016093
CAS číslo: 7789-28-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,04093