Tisk…
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3299-25G PC3299-5G PC3299-1G
APOSPC3299-25GEA 1660 CZK
APOSPC3299-25G APOSPC3299-5G APOSPC3299-1G
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Bod tání: 170…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00973903
CAS číslo: 102940-86-3