Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3297-1G PC3297-5G PC3297-25G
APOSPC3297-1GEA 622 CZK
APOSPC3297-1G APOSPC3297-5G APOSPC3297-25G
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Vzorec: C₉H₇FN₂
MW: 162,17 g/mol
Bod tání: 101…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665857
CAS číslo: 154258-82-9