Tisk…
Iron(III) fluoride, anhydrous 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3291-100G
APOSPC3291-100GEA 6220 CZK
APOSPC3291-100G
Iron(III) fluoride, anhydrous 99%
Iron(III) fluoride
Vzorec: F₃Fe
Bod tání: 1030 °C
Hustota: 3,52 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011012
CAS číslo: 7783-50-8
EINECS: 232-002-4
UN: 3260
ADR: 8,II