Tisk…
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3289E-5G PC3289E-25G PC3289E-1G
APOSPC3289E-5GEA 3940 CZK
APOSPC3289E-5G APOSPC3289E-25G APOSPC3289E-1G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Vzorec: C₇H₈F₆O₂
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236608
CAS číslo: 17327-34-3
UN: 3272
ADR: 3,II