Tisk…
Ethyl trifluoropyruvate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3288G-100G PC3288G-25G
APOSPC3288G-100GEA 1870 CZK
APOSPC3288G-100G APOSPC3288G-25G
Ethyl trifluoropyruvate 98%
Ethyl trifluoropyruvate
Useful prochiral intermediate
Vzorec: C₅H₅F₃O₃
Bod varu: 95…98 °C
Hustota: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114935
CAS číslo: 13081-18-0
UN: 3272
ADR: 3,III