Tisk…
Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3288C-25G PC3288C-5G
APOSPC3288C-25GEA 11380 CZK
APOSPC3288C-25G APOSPC3288C-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate
Vzorec: C₇H₉F₃O₂
Bod varu: 129…130 °C
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040846
CAS číslo: 24490-03-7
UN: 3272
ADR: 3,III