Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC3288B-1G
PC3288B-5G
APOSPC3288B-1GEA
2690
CZK
APOSPC3288B-1G
APOSPC3288B-5G
Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Vzorec:
C₇H₁₁F₃O₂ Bod varu: 135…136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040847 CAS číslo: 6975-13-9 UN: 3272 ADR: 3,III |