Tisk…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32879-1G PC32879-250MG PC32879-500MG
APOSPC32879-1GEA 14720 CZK
APOSPC32879-1G APOSPC32879-250MG APOSPC32879-500MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
Vzorec: C₆H₄F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16988752
CAS číslo: 22253-59-4