Tisk…
5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32878-1G PC32878-250MG PC32878-500MG
APOSPC32878-1GEA 9690 CZK
APOSPC32878-1G APOSPC32878-250MG APOSPC32878-500MG
5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Vzorec: C₉H₇FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19706043
CAS číslo: 1355334-56-3