Tisk…
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32874-1G PC32874-250MG PC32874-50MG PC32874-500MG
APOSPC32874-1GEA 14520 CZK
APOSPC32874-1G APOSPC32874-250MG APOSPC32874-50MG APOSPC32874-500MG
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Vzorec: C₉H₉F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16077266
CAS číslo: 1312766-79-2