Tisk…
5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32868-1G PC32868-250MG PC32868-500MG
APOSPC32868-1GEA 14520 CZK
APOSPC32868-1G APOSPC32868-250MG APOSPC32868-500MG
5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13173597
CAS číslo: 717871-83-5