Tisk…
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32866-1G PC32866-250MG PC32866-500MG
APOSPC32866-1GEA 13030 CZK
APOSPC32866-1G APOSPC32866-250MG APOSPC32866-500MG
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025027
CAS číslo: 849623-76-3