Tisk…
2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32864-1G PC32864-250MG PC32864-500MG
APOSPC32864-1GEA 14520 CZK
APOSPC32864-1G APOSPC32864-250MG APOSPC32864-500MG
2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13173890
CAS číslo: 57976-99-5