Tisk…
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32862-250MG PC32862-500MG
APOSPC32862-250MGEA 9330 CZK
APOSPC32862-250MG APOSPC32862-500MG
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827869
CAS číslo: 1215353-13-1