Tisk…
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3285E-1G PC3285E-5G
APOSPC3285E-1GEA 3310 CZK
APOSPC3285E-1G APOSPC3285E-5G
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₀F₃NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00219837
CAS číslo: 175203-82-4