Tisk…
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32855-1G PC32855-250MG PC32855-500MG
APOSPC32855-1GEA 11180 CZK
APOSPC32855-1G APOSPC32855-250MG APOSPC32855-500MG
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Vzorec: C₈H₉BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18089185
CAS číslo: 1287218-39-6