Tisk…
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32852-1G PC32852-50MG PC32852-250MG PC32852-500MG
APOSPC32852-1GEA 18090 CZK
APOSPC32852-1G APOSPC32852-50MG APOSPC32852-250MG APOSPC32852-500MG
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Vzorec: C₇H₅ClFN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18089180
CAS číslo: 142356-64-7