Tisk…
Ethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3284-25G PC3284-5G
APOSPC3284-25GEA 5630 CZK
APOSPC3284-25G APOSPC3284-5G
Ethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Ethyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃H₅F₃O₃S
Bod varu: 115…118 °C
Hustota: 1,374 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000410
CAS číslo: 425-75-2
EINECS: 207-037-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II