Tisk…
Oil 10 S
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32827-100G PC32827-25G
APOSPC32827-100GEA 2730 CZK
APOSPC32827-100G APOSPC32827-25G
Oil 10 S
Oil 10 S
Inert gear box oil
Vzorec: (C₂ClF₃)n
Hustota: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 9002-83-9