Tisk…
Oil 10 S
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32820-25G
APOSPC32820-25GEA 2940 CZK
APOSPC32820-25G
Oil 10 S
Oil 10 S
Inert, non-flammable lubricant for low temperature applications
Vzorec: (C₂ClF₃)n
Bod varu: 132 °C
Bod tání: < –130 °C
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 9002-83-9