Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
PC3282-100G
PC3282-25G
APOSPC3282-100GEA
8930
CZK
APOSPC3282-100G
APOSPC3282-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Vzorec:
C₆H₇F₃O₂ MW: 168.12 g/mol Bod varu: 113…115 °C Hustota: 1.125 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 25 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009903 CAS číslo: 25597-16-4 UN: 3272 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...