Tisk…
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
PC3281-25G
APOSPC3281-25GEA 3380 CZK
APOSPC3281-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate 98%
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Vzorec: C₆H₉F₃O₂
MW: 170,13 g/mol
Bod varu: 127 °C
Hustota: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041398
CAS číslo: 371-26-6
UN: 3272
ADR: 3,III