Tisk…
2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32800-10G PC32800-1G PC32800-5G
APOSPC32800-10GEA 1040 CZK
APOSPC32800-10G APOSPC32800-1G APOSPC32800-5G
2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217.04
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780635
CAS číslo: 1006-33-3