Tisk…
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32794-100G
APOSPC32794-100GEA 13230 CZK
APOSPC32794-100G
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex 95%
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex
Vzorec: BF₃·S(CH₃)₂
MW: 129,94 g/mol
Bod tání: –16 °C
Hustota: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013193
CAS číslo: 353-43-5
UN: 2924
ADR: 3+8,II