3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(3-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
PC32758-1G
PC32758-25G
PC32758-5G
APOSPC32758-1GEA
622
CZK
APOSPC32758-1G
APOSPC32758-25G
APOSPC32758-5G
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BFO₃ MW: 167.93 g/mol Bod tání: 123…127 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD10697421 CAS číslo: 871126-15-7 UN: 3261 ADR: 8 II |